4-Bromo-3-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
4-Bromo-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095347
Núm. CAS: 1735-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III