3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1340-1KG PC1340-250G PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA 197 EUR
APOSPC1340-1KG APOSPC1340-250G APOSPC1340-500G
3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 98%
3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Densidad: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000380
Núm. CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III