2,3-Difluorophenetole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 29 EUR
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Formula: C₈H₈F₂O
Pto. Ebullición: 178 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368737
Núm. CAS: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4