1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-3-cloro-1-fluorobenceno
PC1347-100G PC1347-25G PC1347-5G PC1347-500G
APOSPC1347-100GEA 78.3 EUR
APOSPC1347-100G APOSPC1347-25G APOSPC1347-5G APOSPC1347-500G
1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno 98+%
1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142587
Núm. CAS: 110407-59-5