6-Amino-2-fluoro-9H-purine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1349-1G PC1349-250MG PC1349-5G
APOSPC1349-1GEA 0 EUR
APOSPC1349-1G APOSPC1349-250MG APOSPC1349-5G
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Formula: C₅H₄FN₅
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940409
Núm. CAS: 700-49-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR