4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 0 EUR
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 99%
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Densidad: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000398
Núm. CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III