2-Bromo-1-cloro-4-(trifluorometil)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-cloro-5-(trifluorometil)benceno
PC1356-100G
PC1356-250G
PC1356-25G
PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1356-100G
APOSPC1356-250G
APOSPC1356-25G
APOSPC1356-500G
2-Bromo-1-cloro-4-(trifluorometil)benceno 97%
2-Bromo-1-cloro-4-(trifluorometil)benceno
Formula:
C₇H₃BrClF₃ MW: 259.45 g/mol Pto. Ebullición: 188…192 °C Pto. de fusión: –23…–22 °C Densidad: 1.726 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018093 Núm. CAS: 454-78-4 EINECS: 207-226-0 |