4-Bromo-3-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 49.3 EUR
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Bromo-3-fluoroanísol 98%
4-Bromo-3-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310983
Núm. CAS: 458-50-4