2-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-fluoro-4-cyano anisole, 1-Cyan-2-fluor-4-methoxybenzene
PC1358-10G
PC1358-5G
PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA
49.3
EUR
APOSPC1358-10G
APOSPC1358-5G
APOSPC1358-25G
2-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
2-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo
Formula:
C₈H₆FNO MW: 151,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00509374 Núm. CAS: 94610-82-9 |