5-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 29 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
5-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Pto. Ebullición: 195 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000601
Núm. CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2