2-Cloro-3-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-6-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC1360-5G
APOSPC1360-5GEA 127 EUR
APOSPC1360-5G
2-Cloro-3-fluorotolueno 98%
2-Cloro-3-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445246
Núm. CAS: 116850-28-3
UN: 1993
ADR: 3,III