2-Bromo-3-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-fluoro-3-methylbenzene
PC1362-100G PC1362-25G PC1362-5G
APOSPC1362-100GEA 213 EUR
APOSPC1362-100G APOSPC1362-25G APOSPC1362-5G
2-Bromo-3-fluorotolueno 98%
2-Bromo-3-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458010
Núm. CAS: 59907-13-0