2-Bromo-4-cloro-6-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 143 EUR
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Bromo-4-cloro-6-fluoroanilina 98%
2-Bromo-4-cloro-6-fluoroanilina
Formula: C₆H₄BrClFN
Pto. de fusión: 41…43 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070746
Núm. CAS: 195191-47-0