2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 75.4 EUR
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanilina 98%
2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₄BrClFN
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051707
Núm. CAS: 201849-14-1