4-Bromo-2-clorofluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 109 EUR
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
4-Bromo-2-clorofluorobenceno 98%
4-Bromo-2-clorofluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
Pto. Ebullición: 188…194 °C
Densidad: 1,727 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051794
Núm. CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III