1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
PC1367M-100G PC1367M-25G PC1367M-5G
APOSPC1367M-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1367M-100G APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno 98%
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Densidad: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070747
Núm. CAS: 33863-76-2