2-Bromo-5-clorofluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Bromo-5-clorofluorobenceno 97%
2-Bromo-5-clorofluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Pto. Ebullición: 91…92 °C/20mmHg
Densidad: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079708
Núm. CAS: 1996-29-8