5-Bromo-2-clorofluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-cloro-3-fluorobenceno
PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Bromo-2-clorofluorobenceno 98%
5-Bromo-2-clorofluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Pto. Ebullición: 62…64 °C/9mmHg
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042519
Núm. CAS: 60811-18-9