2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 74.1 EUR
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864661
Núm. CAS: 64695-82-5