1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 EUR
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formula: C₄H₄BrClF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153677
Núm. CAS: 232602-78-7