4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 78.8 EUR
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₃BrClF₃
Pto. Ebullición: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039225
Núm. CAS: 374-25-4