2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 0 EUR
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782070
Núm. CAS: 916792-07-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III