2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane
PC1372B-100G PC1372B-25G
APOSPC1372B-100GEA 458 EUR
APOSPC1372B-100G APOSPC1372B-25G
2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano 97%
2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano
Formula: C₂HBrClF₃
Pto. Ebullición: 50 °C
Densidad: 1,872 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009602
Núm. CAS: 151-67-7
UN: 3334
ADR: 9,III