2-Fluoro-5-metilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Fluoro-m-tolualdehído, 2-Fluoro-5-tolualdehído
PC1373-1G PC1373-5G PC1373-10G
APOSPC1373-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1373-1G APOSPC1373-5G APOSPC1373-10G
2-Fluoro-5-metilbenzaldehído
2-Fluoro-5-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 89 °C/15mmHg
Densidad: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093762
Núm. CAS: 93249-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II