1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1374KG-25G PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA 379 EUR
APOSPC1374KG-25G APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Formula: C₅H₅BrClF₃
MW: 237,45 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C/93mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153682
Núm. CAS: 356-73-0