3-Bromo-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1374MP-25G PC1374MP-5G PC1374MP-100G
APOSPC1374MP-25GEA 150 EUR
APOSPC1374MP-25G APOSPC1374MP-5G APOSPC1374MP-100G
3-Bromo-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina 97%
3-Bromo-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
Formula: C₇H₆BrF₃N₂
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042484
Núm. CAS: 113170-72-2