1-Bromo-2,6-dicloro-4-(trifluorometil)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1374N-100G PC1374N-25G PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA 163 EUR
APOSPC1374N-100G APOSPC1374N-25G APOSPC1374N-5G
1-Bromo-2,6-dicloro-4-(trifluorometil)benceno 97%
1-Bromo-2,6-dicloro-4-(trifluorometil)benceno
Formula: C₇H₂BrCl₂F₃
Pto. Ebullición: 91…92 °C/10mmHg
Densidad: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221020
Núm. CAS: 118754-53-3