1-Bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1374R-25G PC1374R-5G PC1374R-100G
APOSPC1374R-25GEA 49.3 EUR
APOSPC1374R-25G APOSPC1374R-5G APOSPC1374R-100G
1-Bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno 98%
1-Bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno
Formula: C₆H₂BrCl₂F
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142585
Núm. CAS: 202865-57-4