2-Bromo-4,6-difluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Bromo-4,6-difluoroanilina 98%
2-Bromo-4,6-difluoroanilina
Formula: C₆H₄BrF₂N
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009639
Núm. CAS: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III