(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Pto. de fusión: 25…26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864662
Núm. CAS: 874285-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III