3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1378-1G PC1378-5G PC1378-25G
APOSPC1378-1GEA 74.1 EUR
APOSPC1378-1G APOSPC1378-5G APOSPC1378-25G
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C8H6BrFO2
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864663
Núm. CAS: 1375964-39-8
UN: 3261
ADR: 8,II