2-Fluoro-m-toluonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
MW: 135.1384 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782078
Núm. CAS: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III