4-Bromo-2,5-difluoroanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1380D-25G PC1380D-5G
APOSPC1380D-25GEA 63.8 EUR
APOSPC1380D-25G APOSPC1380D-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanísol 99%
4-Bromo-2,5-difluoroanísol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143258
Núm. CAS: 202865-60-9
EINECS: 606-491-3