4-Bromo-3,5-difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 72.5 EUR
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanísol 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanísol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Pto. de fusión: 26…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143268
Núm. CAS: 202865-61-0