1-Bromo-2,3-difluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluorobromobenzene
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 127 EUR
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Bromo-2,3-difluorobenceno 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C/765mmHg
Densidad: 1.724 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061136
Núm. CAS: 38573-88-5