1-Bromo-2,4-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorobromobenzene
PC1382-100G PC1382-1KG PC1382-250G
APOSPC1382-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1382-100G APOSPC1382-1KG APOSPC1382-250G
1-Bromo-2,4-difluorobenceno 98%
1-Bromo-2,4-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000330
Núm. CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III