1-Bromo-2,6-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
PC1382D-100G PC1382D-25G
APOSPC1382D-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1382D-100G APOSPC1382D-25G
1-Bromo-2,6-difluorobenceno 98%
1-Bromo-2,6-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
Pto. Ebullición: 61 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009894
Núm. CAS: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III