4-Bromo-1,2-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 50.9 EUR
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Bromo-1,2-difluorobenceno 98%
4-Bromo-1,2-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
Pto. Ebullición: 150…151 °C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,707 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000304
Núm. CAS: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III