2-Bromo-1,4-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenceno 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
Pto. Ebullición: 58…59 °C/20mmHg
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000345
Núm. CAS: 399-94-0
EINECS: 206-920-0