Ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 136 EUR
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
Ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico 99%
Ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
Pto. de fusión: 137…139 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797825
Núm. CAS: 317-46-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR