6-Fluoro-o-toluidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-6-methylaniline
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 88…89 °C/13mmHg
Densidad: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658252
Núm. CAS: 443-89-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III