1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4,6-difluoroiodobenceno
PC1392-100G
APOSPC1392-100GEA 108 EUR
APOSPC1392-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenceno 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Pto. Ebullición: 103…104 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042183
Núm. CAS: 175278-11-2