Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1393D-25G PC1393D-100G PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA 42.2 EUR
APOSPC1393D-25G APOSPC1393D-100G APOSPC1393D-10G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₀BrF₂O₃P
MW: 267,01 g/mol
Pto. Ebullición: 40…41 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069118
Núm. CAS: 65094-22-6