2-Bromo-4,5-difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 364 EUR
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Bromo-4,5-difluorofenol 98%
2-Bromo-4,5-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Densidad: 1,829 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070751
Núm. CAS: 166281-37-4