1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 145 EUR
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formula: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271,5 g/mol
Pto. Ebullición: 119…122 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068037
Núm. CAS: 175203-19-7