3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 79.9 EUR
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formula: C₃H₃BrF₂
MW: 156,96 g/mol
Pto. Ebullición: 42 °C
Densidad: 1,543 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042185
Núm. CAS: 420-90-6