2'-Bromo-4'-fluoroacetanilida 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1394M-100G PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA 161 EUR
APOSPC1394M-100G APOSPC1394M-500G
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilida 96%
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061118
Núm. CAS: 1009-22-9