3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 195 EUR
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Pto. de fusión: 192…195 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368342
Núm. CAS: 1000339-51-4