2'-Bromo-4'-fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 101 EUR
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetofenona 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
Pto. Ebullición: 150 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077464
Núm. CAS: 1006-39-9