3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1396C-10G PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA 24.8 EUR
APOSPC1396C-10G APOSPC1396C-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 51…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042466
Núm. CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0